Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Red, pure
Codice prodotto. p-76949 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10043660
Marca: Thermo Scientific Chemicals 304550050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2800-80-8
Formula molecolare C19H12Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 512.168
Numero MDL MFCD00023014
InChI Key OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 76047
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromophenol Red
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 512.19
Perdita all'essiccatura 5% max. (110°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
Colore Brown to Brown/Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder