Learn More
Bromophenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12347133 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 12347133
Marca: Fisher Chemical B/4660/43
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 2800-80-8
Formula molecolare C19H12Br2O5S
Numero MDL 23014
Peso formulazione 512.19g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Brown/Red
Quantità 1 g
Forma fisica Powder