Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromothymol Blue, pure, indicator
Codice prodotto. p-77459 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10397750
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151360250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-59-5
Formula molecolare C27H28Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 624.384
Numero MDL MFCD00005872
InChI Key NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromothymol Blue
Punto di fusione 204.0°C
Indice di Merck 15, 1455
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Peso formulazione 624.38
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g