Learn More
Bromothymol Blue Solution R1, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11434679 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11434679
Marca: Reagecon 1012901
  • Product Identifier: BROMOTHYMOL BLUE SOLUTION R1
  • Signal Word: Danger
  • Hazard Category: Flammable liquid Category 2, Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Hazard Statement: H225-Highly flammable liquid and vapour, H319-Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement
  • P210- Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241- Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P303+P361+P353- IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P501b- Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Supplemental information
MIXTURE LIST - Contains: ethanol
Specifica
Colore Blue
Quantità 1 Ea.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BROMOTHYMOL BLUE SOLUTION R1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol