Learn More
Bromotrimethylsilane, 97%, stab. with copper powder or silver wire
Codice prodotto. 11488236
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11488236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15334.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
Solubility
Miscible with carbon tetrachloride, chloroform, dichloroethane, acetonitrile, toluene, dichloromethane and hexane.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong acids, water and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2857-97-8
Formula molecolare C3H9BrSi
Molecular Weight (g/mol) 153.094
Numero MDL MFCD00000048
InChI Key IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC Name bromo(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Specifica
Punti di ebollizione 78°C to 80°C
Materiale o nome chimico Bromotrimethylsilane
Punto di fusione -44°C
Nota nome stabilized with copper powder or silver wire
Quantità 10 g
Formula lineare (CH3)3SiBr
Numero UN UN2924
Beilstein 1731135
Punto d'infiammabilità −3°C (26°F)
Informazioni di solubilità Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Peso formulazione 153.09
Percent Purity 97%
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.425
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.183
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromotrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bromotrimethylsilane