Learn More
Bromotrimethylsilane, 97%, stab. with copper powder or silver wire
Descrizione
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
Solubility
Miscible with carbon tetrachloride, chloroform, dichloroethane, acetonitrile, toluene, dichloromethane and hexane.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong acids, water and strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 78°C to 80°C |
| Materiale o nome chimico | Bromotrimethylsilane |
| Punto di fusione | -44°C |
| Nota nome | stabilized with copper powder or silver wire |
| Quantità | 10 g |
| Formula lineare | (CH3)3SiBr |
| Numero UN | UN2924 |
| Beilstein | 1731135 |
| Punto d'infiammabilità | −3°C (26°F) |
| Informazioni di solubilità | Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Bromotrimethylsilane
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Bromotrimethylsilane