Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in vetro marrone
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
150 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS ground and hollow amber glass stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Colore chiusura | Marrone |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Marrone |
| Capacità (sistema metrico) | 20 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Limite di errore | ±0,04 ml |
| Giunto rastremato standard | Smeriglio standard 12/21 NS |
| Tolleranza | ±0.04 ml |
| Vedi altri risultati |