Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in vetro marrone
Codice prodotto. 11736742
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
150 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11736742
Marca: Hirschmann™ 2640290
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks, Amber Glass are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground and hollow amber glass stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Colore chiusura Brown
Materiale chiusura Vetro
Colore Marrone
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Limite di errore ±0.25 mL
Giunto rastremato standard 19/26 NS Standard Ground
Tolleranza ±0.25 ml
Graduated
Classe A