Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in vetro marrone
Codice prodotto. 30090420
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
150 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
Product Code. 30090420
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2640283
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks, Amber Glass are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground and hollow amber glass stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifications
Calibrazione To Contain
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Colore chiusura Brown
Materiale chiusura Polyethylene
Colore Marrone
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Vetro Duran
Altezza (sistema metrico) 180 ± 5 mm
Include Polyethylene Stopper
Limite di errore ± 0.1 mL
N. per confezione 2/Pack
Giunto rastremato standard 14/23 NS Standard Ground
Tolleranza ± 0.15 mL
Superficie di scrittura White enamel color
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Sterilità Non-sterile
Classe A
Forma del fondo Round
Dimensione chiusura NS 14/23