Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in polietilene marrone
Codice prodotto. 11726722
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.025 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11726722
Marca: Hirschmann™ 2640186
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la misurazione e la manipolazione accurata e sicura di materiali da laboratorio fotosensibili. Le fiasche volumetriche di Classe A Hirschmann Instruments™ in vetro ambrato con tappo Poly sono realizzate con resistenti tubi in vetro DURAN™.
  • With NS ground and polyethylene stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polietilene
Colore Marrone
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Limite di errore ±0.15 ml
Giunto rastremato standard Smeriglio standard 14/23 NS
Tolleranza ±0.15 ml
Graduated
Classe A