Learn More
Hirschmann™ Beuta volumetrica in vetro con stopper in polietilene marrone
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Giunto rastremato standard:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.025 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Colore | Marrone |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Limite di errore | ±0.1 mL |
| Giunto rastremato standard | 12/21 NS Standard Ground |
| Tolleranza | ±0.1 ml |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |