Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, trasparente
Codice prodotto. 17888097
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 260
pezzi 480
pezzi 56
pezzi 650
Codice prodotto. 17888097
Marca: Kautex™ 2000784583
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use brown-transparent Kautex™ Brown Low Density Polyethylene Wide Neck Bottles to limit the exposure to light and lessen possible tainting of bottle contents through light transmission.
  • Brown color protects light-sensitive materials against UV-light
  • Wide neck opening means bottles are easy to fill and clean
  • Round
  • With closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Colore Marrone
Diametro (sistema metrico) interno collo 23.8 mm
Forma Rotondo
Materiale Polietilene a bassa densità
ID collo (sistema metrico) 23.8 mm
N. per custodia 650
Chiusura parte sostitutiva Chiusura a vite in LDPE
Quantità Confezione da 50
Closure Included
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Product Type Bottiglie con collo largo
Materiale chiusura Polietilene a bassa densità
Dimensione chiusura 32 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite