Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 260
pezzi 480
pezzi 56
pezzi 650
Descrizione
- Brown color protects light-sensitive materials against UV-light
- Wide neck opening means bottles are easy to fill and clean
- Round
- With closure
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Marrone |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 23.8 mm |
| Forma | Rotondo |
| Materiale | Polietilene a bassa densità |
| ID collo (sistema metrico) | 23.8 mm |
| N. per custodia | 650 |
| Chiusura parte sostitutiva | Chiusura a vite in LDPE |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |