Learn More
Novus Biologicals™ BRPF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology |
| Bersaglio | BRPF3 |
| Sinonimo | bromodomain and PHD finger containing, 3, bromodomain and PHD finger-containing protein 3, KIAA1286 |
| Simbolo del gene | BRPF3 |