Learn More
Brucine, 99%, anhydrous
Codice prodotto. 10411681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
5g
Codice prodotto. 10411681
Marca: Thermo Scientific Acros 278720500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 357-57-3
Formula molecolare C23H26N2O4
Molecular Weight (g/mol) 394.46
Numero MDL MFCD00005942
InChI Key RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Sinonimo brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Brucine
Nota nome Anhydrous
Punto di fusione 174.0°C to 179.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 27, IV, 7876
Indice di Merck 15, 1464
Rotazione specifica − 123.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and benzene, slightly soluble in ether, glycerol and, ethyl acetate
Peso formulazione 394.46
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder