Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12809197
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.700 to 0.750 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.900 to 0.950 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 - 1.100 g/ml
1.100 to 1.150 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.200 to 1.250 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.350 to 1.400 g/mL
1.400 to 1.450 g/mL
1.450 to 1.500 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12809197
Marca: Brannan™ 10/315/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Accuracy 0.002 g/mL
Incrementi 0.002 g/mL
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Tipo di zavorra Steel Shot
Da utilizzare con (applicazione) Adjusted for medium surface tension
Intervallo di gravità specifica 1.350 to 1.400 g/mL