Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.700 to 0.750 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.900 to 0.950 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 - 1.100 g/ml
1.100 to 1.150 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.200 to 1.250 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.350 to 1.400 g/mL
1.400 to 1.450 g/mL
1.450 to 1.500 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
- Shot loaded
- Length 190 mm
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Density Hydrometer |
| Accuracy | 0.002 g/mL |
| Incrementi | 0.002 g/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 387, ISO 649 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Tipo di zavorra | Steel Shot |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adjusted for medium surface tension |
| Intervallo di gravità specifica | 1.550 to 1.600 g/mL |