Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M100
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8006784
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.100 - 1.200 g/ml
1.200 - 1.300 g/ml
Da 0.700 a 0.800 g/ml
Da 0.800 a 0.900 g/ml
Da 0.900 a 1.000 g/ml
Include:
Plastic protective tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12869197
Marca: Brannan™ 10/401/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M100 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • With a range span of 0.100g/mL
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Adjusted at 20°C
  • Includes protective plastic tube
  • Available for both low and medium surface tension
  • 250mm in length
  • Divided every 0.002g/mL
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro di densità M100
Accuracy 0.002 g/ml
Incrementi 0.002 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Include Plastic protective tube
Tipo di zavorra Zavorra in acciaio
Da utilizzare con (applicazione) Predisposto per tensione superficiale bassa
Intervallo di gravità specifica Da 0.700 a 0.800 g/ml