Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda BS 718 modello M50
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8006785
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.20 - 1.25 g/ml
Da 0.95 a 1.00 g/ml
Da 1.00 a 1.05 g/ml
Da 1.05 a 1.10 g/ml
Da 1.10 a 1.15 g/ml
Da 1.15 a 1.20 g/ml
Da 1.25 a 1.30 g/ml
Da 1.30 a 1.35 g/ml
Da 1.35 a 1.40 g/ml
Da 1.40 a 1.45 g/ml
Da utilizzare con (applicazione):
Predisposto per tensione superficiale bassa
Predisposto per tensione superficiale media
Regolazione per una tensione superficiale media
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12859167
Marca: Brannan™ 10/340/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 M50 Density Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Available for both low and medium surface tension
  • Includes protective plastic tube
  • 270mm in length
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Idrometro di densità M50
Accuracy 0.001 g/ml
Incrementi 0.001 g/ml
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Tipo di zavorra Zavorra in acciaio
Da utilizzare con (applicazione) Predisposto per tensione superficiale media
Intervallo di gravità specifica Da 1.10 a 1.15 g/ml