Learn More
Brannan™ BS 718 Model Soda Glass M50 SP Petroleum Density Hydrometers
Codice prodotto. 12831478
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.650 to 0.700 g/mL
0.700 to 0.750 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.900 to 0.950 g/mL
1.050 to 1.100 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12831478
Marca: Brannan™ 10/453/0
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shot loaded petrolumn density hydrometers for surface tension 0.600 to 0.650g/mL
For surface tension 0.600 to 0.650g/mL Shot loaded, length 270mm, subdivisions 0.001g/mL, accuracy ±0.0006g/mL. Calibrated at 15°C.
Specifica
Quantità 1Pack
Tipo M50 SP Petroleum Density Hydrometer
Accuracy 0.001g/mL
Incrementi 0.001 g/mL
Certificazione/Conformità ISO 387, ISO 649
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Tipo di zavorra Steel Shot
Da utilizzare con (applicazione) Petroleum industry and corresponds to IP 160
Intervallo di gravità specifica 0.750 to 0.800 g/mL