Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/SL(S) Viscometer for Transparent Liquids
Codice prodotto. 16000400
Click to view available options
Intervallo viscosità:
1.05 min
2.1 to 3 cSt
20 to 100 cSt
200 to 1000 cSt
2000 to 10,000 cSt
3.8 to 10 cSt
6 to 30 cSt
60 to 300 cSt
600 to 3000 cSt
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16000400
Marca: Paragon Scientific™ SHORT07NC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the determination of kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifica
Intervallo viscosità 200 to 1000 cSt
Calibrated No
Costante approssimata 1
Numeri ASTM D 445, D 446
Certificazione/Conformità ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Size 7
4 week lead-time