Learn More
BTB-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446287
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446287 5 mg 5mg
16429976 50 mg 50mg
16414676 100 mg 100mg
16403568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16446287 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101770
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico BTB-1
CAS 86030-08-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H8ClNO4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.90 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O)(C2=CC=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 297.71
Peso formulazione 297.71
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only