missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ BTBD14A 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18522080 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18522080

Marca: Novus Biologicals™ H00138151T01

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio BTBD14A
Sinonimo BEN domain containing 9, BEND9, BTB (POZ) domain containing 14 A, BTB/POZ domain-containing protein 14 A, BTBD14, BTBD14A, MGC23427, NAC2, NAC-2, NACC family member 2, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 2
Simbolo del gene NACC2
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato