Learn More
Abnova™ BTF3 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164011
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16172371
Marca: Abnova™ H00000689P01.10ug
Human BTF3 full-length ORF ( AAH08062, 1 a.a. - 162 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKETIMNQEKLAKLQAQVRIGGKGTARRKKKVVHRTATADDKKLQFSLKKLGVNNISGIEEVNMFTNQGTVIHFNNPKVQASLAANTFTITGHAETKQLTEMLPSILNQLGADSLTSLRRLAEALPKQSVDGKAPLATGEDDDDEVPDLVENFDEASKNEAN
Specifica
Numero di accesso AAH08062
ID gene (immissione) 689
Nome Basic transcription factor 3
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene BETA-NAC, BTF3a, BTF3b, NACB
Simbolo del gene BTF3
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer