Learn More
BTK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BTK |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16851185
|
Proteintech
21581-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16841185
|
Proteintech
21581-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene plays a crucial role in B-cell development. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement.Specifica
| BTK | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P35991, Q06187 | |
| 12229, 367901, 695 | |
| BTK Fusion Protein Ag16133 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BTK |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AGMX1, AT, ATK, B cell progenitor kinase, BPK, Bruton tyrosine kinase, BTK, IMD1, PSCTK1, Tyrosine protein kinase BTK, XLA | |
| Btk | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |