Learn More
BTNL2/Butyrophilin-like 2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
245.00€ - 557.00€
Specifica
| Antigene | BTNL2/Butyrophilin-like 2 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18659161
|
Novus Biologicals
NBP2-92488-0.02ml |
0.02 mL |
245.00€
0.02mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18630412
|
Novus Biologicals
NBP2-92488-0.1ml |
0.1 mL |
557.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
BTNL2/Butyrophilin-like 2 Polyclonal antibody specifically detects BTNL2/Butyrophilin-like 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| BTNL2/Butyrophilin-like 2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 56244 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| butyrophilin-like 2 (MHC class II associated) | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 246-455 of human BTNL2 (NP_062548.1). LKVNGPSQPILVRVGEDIQLTCYLSPKANAQSMEVRWDRSHRYPAVHVYMDGDHVAGEQMAEYRGRTVLVSDAIDEGRLTLQILSARPSDDGQYRCLFEKDDVYQEASLDLKVVSLGSSPLITVEGQEDGEMQPMCSSDGWFPQPHVPWRDMEGKTIPSSSQALTQGSHGLFHVQTLLRVTNISAVDVTCSISIPFLGEEKIATFSLSGW | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |