Learn More
BTX™ Electroporation Accessories: Banana Plug Connector
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Banana Plug to Micrograbber
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Compatible with most BTX Systems such as ECM 2001+ and Gemini
- See the electrode type for more details
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Connect The Genetrode, Genepaddle, Microslide, Meander Fusion Chamber to The Electroporation Generator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 630, ECM 830, Gemini X2, Legacy ECM 2001 Electroporation Generators |
| Product Type | BTX Electroporation |
| Descrizione | Micrograbber to Banana Plug Connection Cables, 10 ft |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 10 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 3.1 m |
| Sterilità | Non-sterile |
| Propagating ccdB Vectors | Electroporation Accessory |
| Tipo di collegamento | Banana Plug to Micrograbber |
| Pulse Form | AC Sine Wave, DC Square Wave |