Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrode Kit
Codice prodotto. p-4901617
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15487280
Marca: BTX™ 450165
Tweezertrode™ Electrode Kit features reusable, tweezer-style, in vivo electrodes suitable for drug or gene delivery in animals.
  • Composti da pinzette standard di 11.5 cm modificate con elettrodi a disco in acciaio inox o platino sulla punta
  • Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 e ECM-2001
  • La distanza tra i dischi degli elettrodi può essere regolata da 1 mm fino a oltre 2 cm
  • Facile pulizia
I kit sono forniti con cavo coassiale BTX524 per il collegamento ai generatori di elettroporazione
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Somministrazione di geni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Generatore ECM 830, EMC 2001, ECM 630
Materiale Acciaio inox
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electrode Kit
Tensione 0/1000 V
Descrizione Stainless Tweezertrode Kit, 7 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Forma dell'elettrodo Circular
Include Cavo
Lunghezza (sistema imperiale) 0.27 in.
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo 0.47 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7 mm
Lunghezza elettrodo (sistema metrico) 12 mm
Intervallo della lunghezza dell'impulso Da 10 μsec. a 99 msec. in PBS
Quantità 1 Ea.
Umidità relativa Da 20 a 80%
Dimensioni gap (sistema imperiale) <0.04 in. to >0.79 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) <1 mm to >2 cm
Dimensioni pinzette 11.5 cm
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Cables
Pulse Form Square Wave
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.