Learn More
BTX™ Genetrodes™ Electrode Kit
Codice prodotto. 15457280
Click to view available options
Forma dell'elettrodo:
Bent L-shaped
Straight
Lunghezza elettrodo (sistema metrico):
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15457280
Marca: BTX™ 450162
Includes
45-0203 Genetrodes/Genepaddle Holder, 45-0201 Square Post Cables and 45-0210 Coaxial Banana Plug Cable
Genetrodes™ Electrode Kit features needle-style reusable electrodes. Available in five models to suit your application needs.
  • Needle-style reusable electrodes compatible with BTX Gemini X2 and ECM-2001 Electroporation Systems
  • Five models available
  • Models 508 and 510 are straight with gold tips designed for general in vivo applications
  • Models 512, 514, and 516 are L-shaped electrodes with gold tips designed for in ovo electroporation
  • 515 Genetrodes Holder correctly positions all electrodes at a predetermined gap (10 grooves, 1 mm apart)
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) In vitro, ex vivo, in ovo applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001, and Gemini X2
Materiale Gold
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporation accessory
Tensione 200 V
Descrizione Genetrodes Kit, 5 mm L-Shape (GOLD TIP)
Diametro (sistema imperiale) 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Forma dell'elettrodo Bent L-shaped
Include Genetrodes/Genepaddle Holder (45-0203), Square Post Cables (45-0201), Coaxial Banana Plug Cable (45-0210)
Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo 0.19 in.
Lunghezza elettrodo (sistema metrico) 5 mm
Durata della vita ∼1500+ Pulses
Intervallo del numero degli impulsi 1 sec. to 99 msec.
Intervallo della lunghezza dell'impulso 10 μsec. to 99 msec. in PBS
Quantità 1 Ea.
Dimensioni gap (sistema imperiale) 0.03 to 0.39 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) 1 to 10 mm
Tipo di punta Needle Style
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Banana Plug to Micrograbber
Pulse Form Square Wave
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.