Learn More
BTX™ Genetrodes™ Electrode Kit
Click to view available options
Forma dell'elettrodo:
Bent L-shaped
Straight
Lunghezza elettrodo (sistema metrico):
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
45-0203 Genetrodes/Genepaddle Holder, 45-0201 Square Post Cables and 45-0210 Coaxial Banana Plug Cable
- Needle-style reusable electrodes compatible with BTX Gemini X2 and ECM-2001 Electroporation Systems
- Five models available
- Models 508 and 510 are straight with gold tips designed for general in vivo applications
- Models 512, 514, and 516 are L-shaped electrodes with gold tips designed for in ovo electroporation
- 515 Genetrodes Holder correctly positions all electrodes at a predetermined gap (10 grooves, 1 mm apart)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | In vitro, ex vivo, in ovo applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 2001, and Gemini X2 |
| Materiale | Gold |
| Linea di prodotti | BTX Electroporation |
| Product Type | Electroporation accessory |
| Tensione | 200 V |
| Descrizione | Genetrodes Kit, 5 mm L-Shape (GOLD TIP) |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Forma dell'elettrodo | Bent L-shaped |
| Vedi altri risultati |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.