Learn More
BTX™ Genetrodes™ Electrodes
Click to view available options
Forma dell'elettrodo:
Bent L-shaped
Straight
Lunghezza elettrodo (sistema metrico):
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Needle-style reusable electrodes compatible with BTX Gemini X2 and ECM-2001 Electroporation Systems
- Five models available
- Models 508 and 510 are straight with gold tips designed for general in vivo applications
- Models 512, 514, and 516 are L-shaped electrodes with gold tips designed for in vivo and in ovo electroporation
Order Info
Genetrode holder with shaft available separately (Cat. No. BTX515).
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | In-Vivo Gene Delivery, ex-Vivo Gene Delivery, in-Ovo Gene Delivery |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ECM 830, EMC 2001, ECM 630 Generator |
| Materiale | Gold |
| Tensione | 200 V |
| Descrizione | Genetrodes, 10 mm Straight (GOLD TIP) |
| Forma dell'elettrodo | Straight |
| Include | Genetrode only |
| Lunghezza (sistema imperiale) elettrodo | 0.39 in. |
| Lunghezza elettrodo (sistema metrico) | 10 mm |
| Durata della vita | ∼1500+ Pulses |
| Vedi altri risultati |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.