Learn More
BUCHI Accessori per strumento per punto di ebollizione
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Boiling Point Capillaries
Capillare per punto di ebollizione; 100 pz
Quantità confezione:
100/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- High precision for reliable results
- Meets Siwoloboff and Eu Pharmacopeia standards
- Designed for BUCHI melting and boiling point instruments
- Compatible with other instruments
Specifica
Specifica
| Product Type | Capillare per punto di ebollizione; 100 pz |
| Diametro (sistema metrico) | 2.75 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione riproducibile del punto di ebollizione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento per punto di ebollizione |
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Quantità confezione | 100/Pk. |
| Autoclavabile | Autoclavable |