Learn More
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
Tipo:
Beaker Drying Flask
Beaker Flask
Fiasca per essiccazione polveri
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with the rotary evaporators
- Available in multiple sizes with different standard joints
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Beaker Drying Flask |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 60°C |
| Volume (sistema metrico) | 1500 mL |