Learn More
BUCHI Condensers for BUCHI Rotavapors
Codice prodotto. 10077051 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Material (Coating):
Non rivestito in plastica e vetro
P+G
Plastica e vetro
Tipo:
Condensatore: C
Condensatore: S
Diagonal Condenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10077051
Marca: BUCHI 040651
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Original BUCHI glassware guarantees the highest levels of efficiency and safety thanks to high precision in manufacturing. For more than 80 years, BUCHI has been manufacturing innovative and durable glass parts to ease daily laboratory work.
  • Disponibili con o senza rivestimento in plastica e vetro
  • Disponibili in diverse tipologie di condensatore, incluse quelle verticali e diagonali
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Condensatore: S
Da utilizzare con (applicazione) Evaporator Condensation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotavapor R-210/R-215
Material (Coating) Non rivestito in plastica e vetro
Quantità 1 Ea.