Learn More
BUCHI Distillation Spiders for Five-Flask Distillations
Codice prodotto. 10230262 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Rastremazione:
29.2/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10230262
Marca: BUCHI 001333
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Process up to 5 samples in a single parallel evaporation process
  • 5 positions
  • Holds 50 or 100mL cylindrical flasks
  • STJ 29/32 or 24/40
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Distilling Spider
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 flask distillation
Rastremazione 29.2/32
Volume (sistema metrico) 100 mL