Learn More
BUCHI Kugelrohr and Drying Glass Ovens
Codice prodotto. 10549901 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Modello:
Essiccatore Kugelrohr
Essiccazione B-585
Capacità (sistema metrico):
Da 100 a 250 ml
Da 5 a 40 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10549901
Marca: BUCHI 046601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gentle fractional distillation or sample drying with full sample visibility
  • Provetta in vetro elettricamente conduttiva che assicura la piena visibilità dei campioni in qualsiasi momento
  • Trattamento delicato dei campioni che garantisce una resa elevata
  • Display digitale che indica la temperatura di esercizio
  • Preimpostazioni multiple che semplificano l'uso
  • Alta efficienza per risparmiare energia
  • Design compatto salvaspazio
Specifica
Capacità (sistema metrico) Da 5 a 40 ml
Temperatura (sistema metrico) Da 40 a 300 °C più o meno 5 °C
Tipo Forno da essiccazione
Modello Essiccatore Kugelrohr
Dimensioni (L x P x A) 30 x 41 x 30 cm (11.8 x 25.5 x 11.8 in.) (D x W x H)
Tensione Da 100 a 230 V
Frequenza 50/60 Hz