Learn More
BUCHI Kugelrohr and Drying Glass Ovens
Gentle fractional distillation or sample drying with full sample visibility
4590.00€ - 8335.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | Da 40 a 300 °C più o meno 5 °C |
---|---|
Tipo | Forno da essiccazione |
Tensione | Da 100 a 230 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10549901
|
BUCHI
046601 |
Essiccatore Kugelrohr | Da 5 a 40 ml |
8335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10131031
|
BUCHI
046600 |
Essiccazione B-585 | Da 100 a 250 ml |
4590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Provetta in vetro elettricamente conduttiva che assicura la piena visibilità dei campioni in qualsiasi momento
- Trattamento delicato dei campioni che garantisce una resa elevata
- Display digitale che indica la temperatura di esercizio
- Preimpostazioni multiple che semplificano l'uso
- Alta efficienza per risparmiare energia
- Design compatto salvaspazio
Specifica
Da 40 a 300 °C più o meno 5 °C | |
Forno da essiccazione | |
Da 100 a 230 V | |
50/60 Hz |