Learn More
BUCHI Glass Columns C-690
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
460 mm
Diametro (sistema metrico):
26 mm
Pressione max:
580 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 26 mm |
| Da utilizzare con | Preparative Separations Together with The C-600 Sepacore™ Line of Chromatography Separators |
| Lunghezza (sistema metrico) | 460 mm |
| Pressione max | 580 psi |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Glass Column |