Learn More
BUCHI Heating Bath Top Cover
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heating bath B-491, B-100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Top Cover |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heating bath B-491, B-100 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Save energy and to reduce evaporation of heating media |