Learn More
BUCHI Palloni di raccolta per evaporatori rotanti
Codice prodotto. p-3649089 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Material (Coating):
Plastica e vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10416011
Marca: BUCHI 025264
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. BUCHI Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
  • Con giunto sferico in vetro KS–35
  • Range compreso tra 50 ml e 3000 ml
  • In vetro o con rivestimento in plastica
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Fiasca di raccolta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Include Giunto sferico KS-35
Material (Coating) Plastica e vetro
Forma Rotondo
Rastremazione 35/20
Volume (sistema metrico) 500 ml