Learn More
Buerkle™ Secchi multiuso
Codice prodotto. 11971461 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,5 L
17 L
Colore:
Bianco
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11971461
Marca: Buerkle™ 23070017
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secchi per conservazione, trasporto, decantazione e miscelazione. I secchi multiuso Buerkle™ dispongono di un ampio beccuccio per uno svuotamento sicuro e un manico robusto.
  • HDPE, white or black
  • With litre scale, graduation 1000 ml
  • With spout
  • Bucket HDPE black, not suitable for food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 17 L
Graduazioni Sì
Materiale HDPE
Colore Nero
Diametro (sistema metrico) esterno 330 mm
Materiale maniglia Plastica
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Include Maniglia
Quantità Conf. da 10