Learn More
Buerkle™ Secchi multiuso
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,5 L
17 L
Colore:
Bianco
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE, white or black
- With litre scale, graduation 1000 ml
- With spout
- Bucket HDPE black, not suitable for food
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Capacità (sistema metrico) | 10,5 L |
| Graduazioni | Sì |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Nero |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 286 mm |
| Materiale maniglia | Plastica |
| Altezza (sistema metrico) | 289 mm |
| Include | Maniglia |
| Quantità | Conf. da 10 |