Learn More
Grant Instruments Bucket Rotor for LMC-56
Click to view available options
Velocità max:
4,200 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bucket rotor 4-place without adapters
- Compatible with inserts BA-2/50, BA-4/FT, BA-4/VT, BA-4/RT, BA-8/5, BA-14/2U
- For use with LMC-56
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Bucket Rotor |
| RCF max | 2,500 x g |
| Velocità max | 4,200 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 250 mm |
| Raggio (sistema metrico) min. | 250 mm |
| Max. Tube Length | 120 mm |
| Net Weight | 2 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LMC-56 |
| Diameter (Metric) Outside | 350 mm |
| Vedi altri risultati |