Learn More
Brand™ Camere di conta Buerker-Tuerk
Per combinare i sistemi Bürker e Thoma. Le camere di conta BRAND™ Bürker Türk mostrano 9 quadrati grandi da 1 mm2 ciascuno con reticolo doppio. I quadrati grandi sono suddivisi in 16 quadrati di gruppo con lati da 0.2 mm. Nel quadrato grande al centro, ciascun quadrato di gruppo è suddiviso in 16 quadrati più piccoli con lati da 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
57.80€ - 94.85€
Specifica
Product Type | Counting Device |
---|---|
Quantità | 1Each |
Profondità (sistema metrico) | 0.1mm |
Certificazione/Conformità | IVD-Directive 98/79 CE |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10297390
|
Brand™
719520 |
Double-ruling, with spring clips |
94.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10333411
|
Brand™
719505 |
Double-ruling, without spring clips |
57.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Combinazione dei sistemi Bürker e Thoma
- Doppio reticolo, con o senza clip a molla.
- Il reticolo mostra 9 quadrati grandi di 1 mm2 ciascuno. I quadrati grandi sono suddivisi in 16 quadrati di gruppo con lati da 0.2 mm. Nel quadrato grande al centro, ciascun gruppo quadrato è suddiviso in 16 quadrati più piccoli con lati da 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
- Marchio CE secondo la direttiva IVD 98/79 CE.
Specifica
Counting Device | |
1Each | |
0.1mm | |
IVD-Directive 98/79 CE |