Learn More
Buffer Capsules pH 9, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Capsules
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Colore | Purple |
| pH | 9 |
| Quantità | 50 Capsules |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- pH BUFFER CAPSULES pH 9.00 ± 0.02 @ 25°C
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate monohydrate