Learn More
Buffer concentrate pH 9.00, Buffer concentrate pH 9.00, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer concentrate pH 9.00 |
| Nota nome | Buffer concentrate pH 9.00 |
| CAS min. % | ≥92.0000%, ≥0.2000% |
| CAS | 7647-01-0, 1330-43-4 |
| CAS max % | <5.0000% |
| Quantità | 6 x 1 Ea. |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Imballaggio | Ampoule |