Learn More
Buffer Concentrated Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10385750 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10385750
Marca: Fisher Chemical J/2870C/90
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
Numero MDL 163147
Specifica
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 6 Ampules
Imballaggio Ampoule
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.