Learn More
IBA Lifesciences Buffer IS for Streptamers
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- 10X Concentrated
- Contains 5 % BSA (w/v) in 10X Phosphate Buffered Saline (PBS)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Concentrazione | 10X |
| Intervallo di pH | 7.3 to 7.5 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Quantità | 50 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Washing Buffer for Streptamer™ Technology |
| Tipo | Wash Buffer |