Learn More
Buffer solution, 11.0, boric acid / sodium hydroxide solution / potassium chloride, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15654050 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15654050
Marca: Honeywell-Fluka 33650500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Boric acid / sodium hydroxide solution / potassium chloride
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC Name azano; idrossido
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution
pH 11.0
Quantità 500 mL
Numero UN NONH for all modes of transport