Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
500mL
5L
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution pH 4.0 (20°C) |
| Nota nome | With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS min. % | ≥90.0000% |
| CAS max % | ≤100.0000%, ≤2.0000% |
| CAS | 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5 |
| Densità | 1.0 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Imballaggio | Poly Bottle |